missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Pasiniazid, MedChemExpress

Artikelnummer. 16422309
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16422309 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16422309 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB1048

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Pasiniazid is an anti-TB and anti-leprosy drug, used to treat various types of TB and leprosy.

Pasiniazid is an anti-TB and anti-leprosy drug, used to treat various types of TB and leprosy.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Pasiniazid
CAS 2066-89-9
Farve Earth Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C13H14N4O4
Mængde 1 g
Synonym Paraniazide Pasiniazide Isonicotinic acid hydrazide p-aminosalicylate
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 160 mg/mL (551.21 mM)
SMIL O=C(C1=CC=NC=C1)NN.O=C(O)C2=CC=C(N)C=C2O
Molekylvægt (g/mol) 290.27
Formel vægt 290.27
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.