Få mere at vide
Parvin gamma Antibody (8C5.2), PerCP, R&D Systems™
Artikelnummer. 18610159 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
0.1 mL
Pakningsstørrelse:
0.1ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
18610159 0.1 mL 0.1ml
1 options
Artikelnummer. 18610159 Leverandør Novus Biologicals Leverandørnr. NBP308728PCP
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Parvin gamma Monoclonal antibody specifically detects Parvin gamma in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Antigen Parvin gamma
Applikationer Western Blot, Immunoprecipitation
Klassifikation Monoclonal
Klon 8C5.2
Konjugeret PerCP
Formulering PBS
Gene Alias gamma-parvin, parvin, gamma
Værtsarter Mouse
Immunogen GST-tagged recombinant protein corresponding to human Parvin gamma (Uniprot: Q9HBI0)
Oprensningsmetode Protein A or G purified
Mængde 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Cell Biology, Cytoskeleton Markers, Signal Transduction
Primær eller sekundær Primary
Gen-id (Entrez) 64098
Målarter Human
Indhold og opbevaring Store at 4°C in the dark.
Produkttype Antibody
Form Purified
Isotype IgG1 κ
Produktlinje Novus