Få mere at vide
3M™ Partikelrespiratorer
Artikelnummer. 15678185 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Farvekode:
Blå
Rød
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farvekode Pakningsstørrelse
15678185 Blå Pakke med 5
15688185 Rød Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15678185 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7100081543
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    556.00 DKK
    306.52 DKK / Pakke med 5
    Spare 249.48 DKK
    44% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 02-12-2026
For at hjælpe med at forbedre pasformen til bærerens individuelle ansigtsform og -størrelse kan partikelmasker genanvendes og kan bruges til mere end ét skift.
  • Højtydende filtermateriale sikrer let gennemånding
  • Fleksibelt materiale hjælper med at forme sig komfortabelt på en bred vifte af ansigtsformer og størrelser, hvilket hjælper med at give en tilpasset pasform
  • Innovativt kontureret design udviklet til at hjælpe med at give en mere sikker tætning omkring næsen
  • Justerbare farvekodede flettede pandebånd med 4-punktsjustering hjælper med at give en mere sikker følelse
  • Nem at rengøre for bærerens hygiejne ved hjælp af 3M™ Face Seal Cleaning Wipe 105 (iht. EN 149+A1)
  • Sammenbrudsbestandig: fungerer godt i varme fugtige omgivelser
  • EN 149 'R' vurderet. Genanvendelig
  • Cool Flow™ Ventil giver effektiv udledning af varmeopbygning giver et køligere og mere behageligt slid og hjælper med at minimere risikoen for dugge briller
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farvekode Blå
Produkttype Partikelrespirator
Til brug med (applikation) Metalbearbejdning, Kemisk forarbejdning, Byggeri, Lægemidler, Skibsbygning, Kemisk Bearbejdning, Byggeri, Lægemidler
Latex fri Ja
Form Kop
Sterilitet Ikke steril
FDA-godkendt kirurgisk maske Nej