Få mere at vide
3M™ Partikelrespirator, FFP3, ventil, 8833SP
Artikelnummer. 15759817 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Antal: 5/Pk., 4 Pk./Cs.
Artikelnummer.
15759817 Antal: 5/Pk., 4 Pk./Cs.
1 options
Artikelnummer. 15759817 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7100091323
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kopformet engangsmaske med en behagelig M-formet næseklemme, en blød vaffelkant, Cool Flow™ ventil.
  • Giver FFP3 (NPF 50) beskyttelse mod støv, oliebaseret tåge og andre fine partikler
  • Robust, kopformet design
  • 3M™ Cool Flow™ Ventil hjælper med at reducere varmeopbygning, selv under varme og fugtige forhold
  • Har en forsegling i hele ansigtet for forbedret pasform og blødt, polstret for for langvarig komfort
  • Unik, M-formet næseklemme for ekstra tilpasning af pasformen
  • Letvægts design med to stropper, næseskum og blød vaffelkant hjælper med at passe komfortabelt til en bred vifte af ansigtsstørrelser
  • Advanced Electret (filter) Media hjælper brugere med at trække vejret let
  • Fås i store eller små pakkestørrelser
  • Den bløde indre ansigtstætningsring forbedrer ansigtsforseglingen og følelsen af komfort og kan rengøres hygiejnisk, hvis den bruges i mere end et skift (brug 3M™ 105 Face Seal Cleaner)
  • Flettede pandebånd er farvede for nem identifikation: rød til FFP3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN 149:2001 + A1:2009 FFP3 RD, CE-godkendt
Produkttype Fladt foldet partikelrespirator
Mængde 5/Pk., 4 Pk./Cs.
Sterilitet Ikke steril
FDA-godkendt kirurgisk maske Nej