Få mere at vide
Thermo Scientific™ Partikelcertificerede glasbeholdere
Shop alle Thermo Scientific produkter
Kapacitet (metrisk):
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2500 mL
4000 mL
Produkttype:
Boston rund flaske
Kande
Pakkerflaske
Prøvekrukke
Farve:
Klar
Ravgul
nr. pr. sag:
4
12
24
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 24
Pakke med 4
Beskrivelse
Beskyt kvaliteten af dine produkter eller laboratorieprøver. Thermo Scientific™ Partikelcertificerede glasbeholdere er testet og certificeret til at opfylde kriterierne for lav partikel; samlet til at indeholde så få som 5 partikler pr. milliliter> 0,5 mikron. En stor variant af standard partikel-certificerede beholdere er tilgængelige. Ikke-standard containere kan specialrenses efter anmodning.
De vigtigste funktioner:
- Klasse 100/10 glas
- Analysecertifikat er inkluderet med hver forsendelse
- Fås i klar eller ravfarvet
- Samlet med lavt afgivende polypropylenhætter med kemisk inaktive PTFE-beklædte foringer, der ikke indeholder klæbemidler
- Individuelle flasker i dobbelt pose for at bevare integriteten indtil brug
- 4L kander velegnet til farlig forsendelse i forbindelse med kombinationsemballage
Anbefalet til:
- Anvendelser med lavt antal partikler
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 2 oz., 60 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 60 mL |
| Kapacitet (engelsk) | 2 oz. |
| Farve | Ravgul |
| Oversigt | Ravfarvet Boston rund flaske af glas med Septa-lukning med åben top, 60 ml |
| Diameter (engelsk) | 1.875 tommer. |
| Materiale | Glas |
| nr. pr. sag | 24 |
| Højde (metrisk) | 111.13 mm |
| Produkttype | Boston rund flaske |
| Vis mere |