Få mere at vide
Thermo Scientific™ Partikelcertificerede glasbeholdere
Artikelnummer. 15311757
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2500 mL
4000 mL
Produkttype:
Boston rund flaske
Kande
Pakkerflaske
Prøvekrukke
Farve:
Klar
Ravgul
nr. pr. sag:
4
12
24
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 24
Pakke med 4
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Produkttype Farve nr. pr. sag unitSize
15311757 60 mL Boston rund flaske Ravgul 24 Pakke med 24
15930371 125 mL Boston rund flaske Ravgul 12 -
16474390 125 mL Boston rund flaske Klar 12 -
15798927 250 mL Pakkerflaske Ravgul 12 Pakke med 12
15535205 250 mL Boston rund flaske Klar 24 -
16875781 500 mL Prøvekrukke Klar 12 -
15935322 500 mL Boston rund flaske Ravgul 12 -
16484390 1000 mL Prøvekrukke Klar 12 -
15926195 2500 mL Pakkerflaske Ravgul 4 Pakke med 4
15916195 4000 mL Kande Ravgul 4 Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 15311757 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 114060A/LP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2115.00 DKK
    1999.54 DKK / Pakke med 24
    Spare 115.46 DKK
    5% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Beskyt kvaliteten af dine produkter eller laboratorieprøver i renrumsmiljøer ved at bruge partikelcertificerede glasbeholdere.
Beskyt kvaliteten af dine produkter eller laboratorieprøver. Thermo Scientific™ Partikelcertificerede glasbeholdere er testet og certificeret til at opfylde kriterierne for lav partikel; samlet til at indeholde så få som 5 partikler pr. milliliter> 0,5 mikron. En stor variant af standard partikel-certificerede beholdere er tilgængelige. Ikke-standard containere kan specialrenses efter anmodning.
De vigtigste funktioner:
  • Klasse 100/10 glas
  • Et analysecertifikat følger med hver forsendelse
  • Fås i klar eller ravgul
  • Samlet med lav-afgivende polypropylensepta med kemisk inerte PTFE-belagte foringer, der ikke indeholder klæbemidler
  • Individuelle flasker dobbeltposer for at bevare integriteten indtil brugstidspunktet
  • 4 L dunke egner til farlig forsendelse i kombination med kombinationsemballage
Anbefalet til:
  • Lavpartikelanvendelser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 2 oz., 60 ml
Kapacitet (metrisk) 60 mL
Kapacitet (engelsk) 2 oz.
Farve Ravgul
Oversigt Ravfarvet Boston rund flaske af glas med Septa-lukning med åben top, 60 ml
Diameter (engelsk) 1.875 tommer.
Materiale Glas
nr. pr. sag 24
Højde (metrisk) 111.13 mm
Produkttype Boston rund flaske
Højde (engelsk) 4.375 tommer.
Lukke liner PTFE/Silicone
Lukningsmateriale Polypropylen, lavt fældende
Lukkestørrelse 20-400 mm
Diameter (metrisk) 47.63 mm
Lukketype Septa med åben top