Få mere at vide
Brannan™ Lab stativ termometer
Artikelnummer. 13078573
Temperaturområde (metrisk):
-10 °C til +110 °C
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 13078573
Brand: Brannan™ 44/403/5
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Generelt laboratorietermometer uden kalibreringscertifikat.
Fyldt med en farvestrålende, kviksølvfri spiritus. Brannan™ Termometre med delvis nedsænkning af spiritus bruger specielt udvalgte fyldmaterialer, der dækker temperaturer ned til -°200 C og har en ikke-rullende hætte med ophængsring.
  • Laboratorietermometer
  • Sikker fyld uden kviksølv
  • Ikke-rullende endekappe
  • Leveres som standard i beskyttende individuelt, genlukkeligt teleskoprør
  • Fremstillet i Storbritannien
Tekniske data
Til brug med (applikation) Ideel til undervisningsbrug
Fordybelsestype Delvis fordybelse
Længde (metrisk) 305 mm
Materiale Glas
Termometer Fyld Grøn petroleumssprit
Vægt (metrisk) 16.2 g
Produkttype Laboratorie termometer
Maks. Temperatur (engelsk) 230 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 110 °C
Min. Temperatur (engelsk) 14 °F
Min. Temperatur (metrisk) -10 °C
Temperaturområde (metrisk) -10 °C til +110 °C
Til brug med (udstyr) Pædagogisk brug
Nøjagtighed ±1,0 ved 35 °C
Underafdeling 1 °C
Nedsænkningslængde 76 mm
Bredde (metrisk) 1.2 cm