Få mere at vide
Brannan™ Lab termometer
Artikelnummer. 15683204
Skift visning
Temperaturområde (metrisk):
-10 °C til +110 °C
-10 °C til +50 °C
-100 °C til +50 °C
-20 °C til +110 °C
0 °F til 230 °F
Underafdeling:
0,5 °C
1 °C
2 °C
Fordybelsestype:
Delvis fordybelse
Delvis immersion
Total fordybelse
Længde (metrisk):
155 mm
205 mm
300 mm
305 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Temperaturområde (metrisk) Underafdeling Fordybelsestype Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
15683204 -100 °C til +50 °C 1 °C Total fordybelse 300 mm Hver
12736998 0 °F til 230 °F 2 °C Delvis fordybelse 305 mm Hver
13048623 -10 °C til +110 °C 1 °C Delvis fordybelse 305 mm Pakke med 10
15659025 -10 °C til +110 °C 1 °C Delvis fordybelse 305 mm Hver
15679025 -10 °C til +110 °C 1 °C Delvis immersion 205 mm Hver
15643204 -10 °C til +110 °C 1 °C Total fordybelse 155 mm Hver
15634568 -20 °C til +110 °C 1 °C Delvis immersion 305 mm -
15953820 -10 °C til +50 °C 0,5 °C Delvis immersion 305 mm -
16019961 -10 °C til +50 °C 1 °C Delvis immersion 305 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 15683204 Leverandør Brannan™ Leverandørnr. 46/456/0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    685.00 DKK
    579.48 DKK / Pakke med 1
    Spare 105.52 DKK
    15% Slukket
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Generelt laboratorietermometer uden kalibreringscertifikat.
Fyldt med en farvestrålende, kviksølvfri spiritus. Brannan™ Termometre med delvis nedsænkning af spiritus bruger specielt udvalgte fyldmaterialer, der dækker temperaturer ned til -°200 C og har en ikke-rullende hætte med ophængsring.
  • Laboratorietermometer
  • Sikker fyld uden kviksølv
  • Ikke-rullende endekappe
  • Leveres som standard i beskyttende individuelt, genlukkeligt teleskoprør
  • Fremstillet i Storbritannien
Tekniske data
Diameter (metrisk) sonde 7 mm
Til brug med (applikation) Generel brug
Fordybelsestype Total fordybelse
Længde (metrisk) 300 mm
Materiale Glas
Termometer Fyld Ånd
Produkttype Lav temperatur termometer
Maks. Temperatur (metrisk) 50 °C
Min. Temperatur (metrisk) -100 °C
Temperaturområde (metrisk) -100 °C til +50 °C
Underafdeling 1 °C
Bredde (metrisk) 1.2 cm