Få mere at vide
Brannan™ Lab termometer
Artikelnummer. 15634568
Skift visning
Temperaturområde (metrisk):
-10 °C til +110 °C
-10 °C til +50 °C
-100 °C til +50 °C
-20 °C til +110 °C
0 °F til 230 °F
Underafdeling:
0,5 °C
1 °C
2 °C
Fordybelsestype:
Delvis fordybelse
Delvis immersion
Total fordybelse
Længde (metrisk):
155 mm
205 mm
300 mm
305 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Temperaturområde (metrisk) Underafdeling Fordybelsestype Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
15634568 -20 °C til +110 °C 1 °C Delvis immersion 305 mm -
15683204 -100 °C til +50 °C 1 °C Total fordybelse 300 mm Hver
12736998 0 °F til 230 °F 2 °C Delvis fordybelse 305 mm Hver
13048623 -10 °C til +110 °C 1 °C Delvis fordybelse 305 mm Pakke med 10
15659025 -10 °C til +110 °C 1 °C Delvis fordybelse 305 mm Hver
15679025 -10 °C til +110 °C 1 °C Delvis immersion 205 mm Hver
15643204 -10 °C til +110 °C 1 °C Total fordybelse 155 mm Hver
15953820 -10 °C til +50 °C 0,5 °C Delvis immersion 305 mm -
16019961 -10 °C til +50 °C 1 °C Delvis immersion 305 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Product Code. 15634568 Supplier Brannan™ Supplier No. 44/002/8
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    51.39 DKK
    28.28 DKK / Pakke med 1
    Spare 23.11 DKK
    44% Slukket
View all promotions
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Generelt laboratorietermometer uden kalibreringscertifikat.
Fyldt med en farvestrålende, kviksølvfri spiritus. Brannan™ Termometre med delvis nedsænkning af spiritus bruger specielt udvalgte fyldmaterialer, der dækker temperaturer ned til -°200 C og har en ikke-rullende hætte med ophængsring.
  • Laboratorietermometer
  • Sikker ikke-kviksølvfyldning
  • Ikke-rulleende kappe
  • Leveres som standard i beskyttende individuel, genlukkelig teleskopisk tube
  • Fremstillet i Storbritannien
Specifications
Certificeringer/compliance Ikke medfølgende certifikat
Til brug med (applikation) Generel brug
Grad Svarende til SAMA nr. CP15
Fordybelsestype Delvis immersion
Længde (metrisk) 305 mm
Materiale Glas
Termometer Fyld Rød organisk væske
Temperaturområde (metrisk) -20 °C til +110 °C
Nøjagtighed ±1.0 °C
Underafdeling 1 °C
Nedsænkningslængde 76 mm
Bredde (metrisk) 1.2 cm