Få mere at vide
Amarell™ Delvis nedsænket miljøvenligt termometer
Temperaturområde (metrisk):
-10 °C til +110 °C
Underafdeling:
0,5 °C
1 °C
Tekniske data
Tekniske data
| Flaske Fyld | Grøn væske |
| Til brug med (applikation) | Generel brug |
| Fordybelsestype | Delvis fordybelse |
| Længde (metrisk) | 300 mm |
| Produkttype | Delvis nedsænkningstermometer |
| Maks. Temperatur (metrisk) | 110 °C |
| Min. Temperatur (metrisk) | -10 °C |
| Temperaturområde (metrisk) | -10 °C til +110 °C |
| Underafdeling | 0,5 °C |
| Nedsænkningslængde | 76 mm |