Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Parthenolid
Artikelnummer. 15812464 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15812464 100 mg 100mg
15822464 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15812464 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 462151000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 20554-84-1 | C15H20O3 | 248.32 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20554-84-1
Molekylær formel C15H20O3
Molekylvægt (g/mol) 248.32
InChI nøgle KTEXNACQROZXEV-QLIGOWBFSA-N
IUPAC navn (1S,2S,4R,7Z,11S)-4,8-dimethyl-12-methyliden-3,14-dioxatricyclo[9.3.0.0²,4]tetradec-7-en-13-on
SMIL C\C1=C\CC[C@@]2(C)O[C@H]2[C@H]2OC(=O)C(=C)[C@@H]2CC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Parthenolide
Smeltepunkt 115.0°C
Farve Klar
Mængde 100 mg
Merck Index 15, 7152
Opløselighedsinformation Solubility aq. soln.: .. Other solubilities: soluble in chloroform
Formel vægt 248.32