Få mere at vide
Tocris Bioscience™ PARPYnD
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18708346
Skift visning
Mængde:
2 mg
Artikelnummer. Mængde
18708346 2 mg
1 options
Artikelnummer. 18708346 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 7410/2
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-07-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
PARP inhibitor; photoaffinity probe
PARPYnD is a potent photoaffinity probe for poly(ADP-ribose) polymerase (PARP) (IC50 values for PARP2, PARP1 and PARP6 are 6, 38 and 230 nM, respectively). PARPYnD labels PARP1 and PARP2 in the cell when an N3 functionalized fluorescent probe is attached and can inhibit isolated PARP6.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(3-Butyn-1-yl)-N-[5-cyano-6-[4-[3-[(3,4-dihydro-4-oxo-1-phthalazinyl)methyl]benzoyl]-1-piperazinyl]-3-pyridinyl]-3 H-diazirine-3-propanamide
CAS 2561483-27-8
Mængde 2 mg
Mål Poly(ADP-ribose) Polymerase Inhibitors
Molekylær formel C34H31N9O3
Renhed 0.95