Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals PARP-hæmmer VIII, PJ34
Beskrivelse
En cellepermeabel, vandopløselig phenanthridinon-derivat, der fungerer som en potent hæmmer af poly(ADP-ribose) polymerase
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
- Et cellegennemtrængeligt, vandopløseligt phenanthridinon-derivat, der virker som en potent inhibitor af poly(ADP-ribose) polymerase
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 25 mg |
| Oversigt | Hvid |
| Indhold og opbevaring | -30 °C til -10 °C |
| Til brug med (applikation) | Et cellegennemtrængeligt, vandopløseligt phenanthridinon-derivat, der virker som en potent inhibitor af poly(ADP-ribose) polymerase |
| Formel vægt | 331,80 g/mol |
| Følsomhed | Lysfølsom og hygroskopisk |
| Produkttype | Signaltransduktionsreagens |
| Form | Fast stof |