Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals PARP-hæmmer VIII, PJ34
Artikelnummer. 15456369
Skift visning
Mængde:
5 mg
25 mg
Pakningsstørrelse:
25mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15456369 5 mg 5mg
15466369 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15456369 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J64413.#0
 Begrænset vare
På lager
Et cellegennemtrængeligt, vandopløseligt phenanthridinon-derivat, der virker som en potent inhibitor af poly(ADP-ribose) polymerase
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Et cellegennemtrængeligt, vandopløseligt phenanthridinon-derivat, der virker som en potent inhibitor af poly(ADP-ribose) polymerase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 344458-15-7
Molekylær formel C17H17N3O2·HCl, C17H18ClN3O2
Synonym 2-dimethylamino-N-(6-oxo-5,6-dihydrophenanthridin-2-yl)acetamid-hydrochlorid
Tekniske data
Mængde 5 mg
Oversigt Hvid
Indhold og opbevaring -30 °C til -10 °C
Til brug med (applikation) Et cellegennemtrængeligt, vandopløseligt phenanthridinon-derivat, der virker som en potent inhibitor af poly(ADP-ribose) polymerase
Formel vægt 331,80 g/mol
Følsomhed Lysfølsom og hygroskopisk
Produkttype Signaltransduktionsreagens
Form Fast stof
InChI nøgle RURAZZMDMNRXMI-UHFFFAOYSA-N
SMIL Cl.CN(C)CC(=O)NC1=CC=C2NC(=O)C3=CC=CC=C3C2=C1
IUPAC navn 2-(dimethylamino)-N-(6-oxo-5,6-dihydrophenanthridin-2-yl)acetamide hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 331.80