Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Paroxetin hydrochlorid hemihydrat, 98%
Artikelnummer. 15873855 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15873855 5 g 5g
15863855 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15873855 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 462630050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-02-2027
CAS: 110429-35-1 | C19H20FNO3 | 329,37 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 110429-35-1
Molekylær formel C19H20FNO3
Molekylvægt (g/mol) 329.37
InChI nøgle AHOUBRCZNHFOSL-YOEHRIQHSA-N
IUPAC navn (3S,4R)-3-[(2H-1,3-benzodioxol-5-yloxy)methyl]-4-(4-fluorphenyl)piperidin
SMIL FC1=CC=C(C=C1)[C@@H]1CCNC[C@H]1COC1=CC=C2OCOC2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Paroxetine hydrochloride hemihydrate
Farve Klar farveløs
Analyseprocentområde 97,5 % min. (HPLC)
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vandig opløsning: meget svagt opløselig. Andre opløseligheder: opløselig i methanol, DMF, ethanol
Formel vægt 374.83