Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Paroxetin hydrochlorid hemihydrat, 98%
Artikelnummer. 15863855 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15863855 1 g 1g
15873855 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15863855 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 462630010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-08-2026
CAS: 110429-35-1 | C19H20FNO3 | 329,37 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 110429-35-1
Molekylær formel C19H20FNO3
Molekylvægt (g/mol) 329.37
InChI nøgle AHOUBRCZNHFOSL-YOEHRIQHSA-N
IUPAC navn (3S,4R)-3-[(2H-1,3-benzodioxol-5-yloxy)methyl]-4-(4-fluorphenyl)piperidin
SMIL FC1=CC=C(C=C1)[C@@H]1CCNC[C@H]1COC1=CC=C2OCOC2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Paroxetine hydrochloride hemihydrate
Farve Klar farveløs
Analyseprocentområde 97.5 % min. (HPLC)
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Solubility aq. soln.: very slightly soluble. Other solubilities: soluble in methanol, dmf, ethanol
Formel vægt 374.83
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Paroxetine hydrochloride hemihydrate, 98%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Piperidine, Paroxetine hydrochloride