Få mere at vide
Paroxetin Hydrochlorid-hemihydrat 1,0 mg/ml i Methanol (som vandfri base), LoGiCal
Artikelnummer. 30458527
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30458527 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30458527 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCAMP0264.0001
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal leverer certificerede referencematerialer, du kan stole på som rene, native løsninger og stabile isotopmærkede løsninger, med præcis dokumentation og ekspertstøtte. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
Paroxetin Hydrochlorid Hemihydrat 1,0 mg/ml i Methanol (som anhydr fri base)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Paroxetine Hydrochloride Hemihydrate
CAS 110429-35-1
Analyt- eller komponentnavne Paroxetine Hydrochloride Hemihydrate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel 2 C19 H20 F N O3 . 2 Cl H . H2 O
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Paroxetine Hydrochloride Hemihydrate, Piperidine, 3-[(1,3-benzodioxol-5-yloxy)methyl]-4-(4-fluorophenyl)-, hydrochloride, hydrate (2:2:1), (3 S,4 R)-, Piperidine, 3-[(1,3-benzodioxol-5-yloxy)methyl]-4-(4-fluorophenyl)-, hydrochloride, hydrate (2:1), (3 S,4 R)- (9 CI), Piperidine, 3-[(1,3-benzodioxol-5-yloxy)methyl]-4-(4-fluorophenyl)-, hydrochloride, hydrate (2:1), (3 S-trans)-, (-)-trans-4-(4-Fluorophenyl)-3-(3,4-methylenedioxyphenoxymethyl)piperidine hydrochloride hemihydrate, BRL-29060 A, BRL-29060 A, BRL-29060 A, BRL-29060 A, BRL-29060 A, BRL-29060 A, BRL-29060 A
InChI formel InChI=1 S/2C19H20FNO3.2 ClH.H2O/c2*20-15-3-1-13(2-4-15)17-7-8-21-10-14(17)11-22-16-5-6-18-19(9-16)24-12-23-18;;;/h2*1-6,9,14,17,21 H,7-8,10-12H2;2*1 H;1H2/t2*14-,17-;;;/m00.../s1
SMIL O.Cl.Cl.Fc1ccc(cc1)[C@@H]2 CCNC[C@H]2 COc3ccc4OCOc4c3.Fc5ccc(cc5)[C@@H]6 CCNC[C@H]6 COc7ccc8OCOc8c7
IUPAC navn (3 S,4 R)-3-(1,3-benzodioxol-5-yloxymethyl)-4-(4-fluorophenyl)piperidin; hydrerer; dihydrochlorid
Opløsningsmiddel eller Matrix Metanol
Industry Type Retsmedicin
Molekylvægt (g/mol) 749.67
Mængde 1 ml
Formel vægt 748,2494 g/mol