Få mere at vide
Paroxetine hydrochloride, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Paroxetine Hydrochloride |
| CAS | 78246-49-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | Paroxetine Hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Molekylær formel | C19 H20 F N O3 . Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO/IEC 17025 |
| Synonym | Paroxetine hydrochloride anhydrous, (3S,4R)-3-[(1,3-Benzodioxol-5-yloxy)methyl]-4-(4-fluorophenyl)piperidine hydrochloride anhydrous, Piperidine, 3-[(1,3-benzodioxol-5-yloxy)methyl]-4-(4-fluorophenyl)-, hydrochloride (1:1), (3S,4R)-, Piperidine, 3-[(1,3-benzodioxol-5-yloxy)methyl]-4-(4-fluorophenyl)-, hydrochloride, (3S,4R)- (9CI), Piperidine, 3-[(1,3-benzodioxol-5-yloxy)methyl]-4-(4-fluorophenyl)-, hydrochloride, (3S-trans)-, (-)-trans-4-(4-Fluorophenyl)-3-(3,4-methylenedioxyphenoxymethyl)piperidine hydrochloride, Aropax 20, BRL 29060 hydrochloride, BRL 29060A, Deroxat, Paroxet, Paroxetine hydrochloride, Paxil, Seroxat, Tagonis, Xanadol |
| InChI formel | InChI=1S/C19H20FNO3.ClH/c20-15-3-1-13(2-4-15)17-7-8-21-10-14(17)11-22-16-5-6-18-19(9-16)24-12-23-18;/h1-6,9,14,17,21H,7-8,10-12H2;1H/t14-,17-;/m0./s1 |
| SMIL | Cl.Fc1ccc(cc1)[C@@H]2CCNC[C@H]2COc3ccc4OCOc4c3 |
| IUPAC navn | (3S,4R)-3-(1,3-benzodioxol-5-yloxymethyl)-4-(4-fluorophenyl)piperidine;hydrochloride |
| Vis mere |