Få mere at vide
Paroxetine hydrochloride, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30327568
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30327568 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30327568 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREC15893720
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Paroxetine Hydrochloride
CAS 78246-49-8
Analyt- eller komponentnavne Paroxetine Hydrochloride
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C19 H20 F N O3 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO/IEC 17025
Synonym Paroxetine hydrochloride anhydrous, (3S,4R)-3-[(1,3-Benzodioxol-5-yloxy)methyl]-4-(4-fluorophenyl)piperidine hydrochloride anhydrous, Piperidine, 3-[(1,3-benzodioxol-5-yloxy)methyl]-4-(4-fluorophenyl)-, hydrochloride (1:1), (3S,4R)-, Piperidine, 3-[(1,3-benzodioxol-5-yloxy)methyl]-4-(4-fluorophenyl)-, hydrochloride, (3S,4R)- (9CI), Piperidine, 3-[(1,3-benzodioxol-5-yloxy)methyl]-4-(4-fluorophenyl)-, hydrochloride, (3S-trans)-, (-)-trans-4-(4-Fluorophenyl)-3-(3,4-methylenedioxyphenoxymethyl)piperidine hydrochloride, Aropax 20, BRL 29060 hydrochloride, BRL 29060A, Deroxat, Paroxet, Paroxetine hydrochloride, Paxil, Seroxat, Tagonis, Xanadol
InChI formel InChI=1S/C19H20FNO3.ClH/c20-15-3-1-13(2-4-15)17-7-8-21-10-14(17)11-22-16-5-6-18-19(9-16)24-12-23-18;/h1-6,9,14,17,21H,7-8,10-12H2;1H/t14-,17-;/m0./s1
SMIL Cl.Fc1ccc(cc1)[C@@H]2CCNC[C@H]2COc3ccc4OCOc4c3
IUPAC navn (3S,4R)-3-(1,3-benzodioxol-5-yloxymethyl)-4-(4-fluorophenyl)piperidine;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 365.83
Mængde 100 mg
Formel vægt 365.1194 g/mol