Få mere at vide
Paroxetin.HCl.hemihydrat, Lipomed
Artikelnummer. 30460126
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30460126 50 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30460126 Leverandør Lipomed Leverandørnr. LPMPRX1254HC50
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Lipomed Leverer certificerede referencematerialer, du kan stole på som rene, native løsninger og stabile isotopmærkede løsninger, med præcis dokumentation og ekspertbistand. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg Lipomed efter selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
Paroxetin.HCl.hemihydrat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Paroxetine Hydrochloride Hemihydrate
CAS 110429-35-1
Analyt- eller komponentnavne Paroxetine Hydrochloride Hemihydrate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel 2 C19 H20 F N O3 . 2 Cl H . H2 O
Synonym Paroxetine Hydrochloride Hemihydrate, Piperidine, 3-[(1,3-benzodioxol-5-yloxy)methyl]-4-(4-fluorophenyl)-, hydrochloride, hydrate (2:2:1), (3 S,4 R)-, Piperidine, 3-[(1,3-benzodioxol-5-yloxy)methyl]-4-(4-fluorophenyl)-, hydrochloride, hydrate (2:1), (3 S,4 R)- (9 CI), Piperidine, 3-[(1,3-benzodioxol-5-yloxy)methyl]-4-(4-fluorophenyl)-, hydrochloride, hydrate (2:1), (3 S-trans)-, (-)-trans-4-(4-Fluorophenyl)-3-(3,4-methylenedioxyphenoxymethyl)piperidine hydrochloride hemihydrate, BRL-29060 A, BRL-29060 A, BRL-29060 A, BRL-29060 A, BRL-29060 A, BRL-29060 A, BRL-29060 A
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMIL O.Cl.Cl.Fc1ccc(cc1)[C@@H]2 CCNC[C@H]2 COc3ccc4OCOc4c3.Fc5ccc(cc5)[C@@H]6 CCNC[C@H]6 COc7ccc8OCOc8c7
IUPAC navn (3 S,4 R)-3-(1,3-benzodioxol-5-yloxymethyl)-4-(4-fluorophenyl)piperidin; hydrerer; dihydrochlorid
Industry Type Farmaceutisk
Molekylvægt (g/mol) 749.67
Mængde 50 mg
Formel vægt 748,2494 g/mol