Få mere at vide
Paroxetin.HCl.hemihydrat, Lipomed
Artikelnummer. 30461550
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30461550 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30461550 Leverandør Lipomed Leverandørnr. LPMPRX1254HC100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Lipomed Leverer certificerede referencematerialer, du kan stole på som rene, native løsninger og stabile isotopmærkede løsninger, med præcis dokumentation og ekspertbistand. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg Lipomed efter selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
Paroxetin.HCl.hemihydrat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Paroxetine Hydrochloride Hemihydrate
CAS 110429-35-1
Analyt- eller komponentnavne Paroxetine Hydrochloride Hemihydrate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel 2 C19 H20 F N O3 . 2 Cl H . H2 O
Synonym Paroxetine Hydrochloride Hemihydrate, Piperidine, 3-[(1,3-benzodioxol-5-yloxy)methyl]-4-(4-fluorophenyl)-, hydrochloride, hydrate (2:2:1), (3 S,4 R)-, Piperidine, 3-[(1,3-benzodioxol-5-yloxy)methyl]-4-(4-fluorophenyl)-, hydrochloride, hydrate (2:1), (3 S,4 R)- (9 CI), Piperidine, 3-[(1,3-benzodioxol-5-yloxy)methyl]-4-(4-fluorophenyl)-, hydrochloride, hydrate (2:1), (3 S-trans)-, (-)-trans-4-(4-Fluorophenyl)-3-(3,4-methylenedioxyphenoxymethyl)piperidine hydrochloride hemihydrate, BRL-29060 A, BRL-29060 A, BRL-29060 A, BRL-29060 A, BRL-29060 A, BRL-29060 A, BRL-29060 A
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMIL O.Cl.Cl.Fc1ccc(cc1)[C@@H]2 CCNC[C@H]2 COc3ccc4OCOc4c3.Fc5ccc(cc5)[C@@H]6 CCNC[C@H]6 COc7ccc8OCOc8c7
IUPAC navn (3 S,4 R)-3-(1,3-benzodioxol-5-yloxymethyl)-4-(4-fluorophenyl)piperidin; hydrerer; dihydrochlorid
Industry Type Farmaceutisk
Molekylvægt (g/mol) 749.67
Mængde 100 mg
Formel vægt 748,2494 g/mol