Få mere at vide
Paroxetin.HCl.hemihydrat, 1 mg/ml i Methanol (som fri base), Lipomed
Artikelnummer. 30458802
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30458802 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30458802 Leverandør Lipomed Leverandørnr. LPMPRX1254HC1LM
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Lipomed Leverer certificerede referencematerialer, du kan stole på som rene, native løsninger og stabile isotopmærkede løsninger, med præcis dokumentation og ekspertbistand. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg Lipomed efter selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
Paroxetin.HCl.hemihydrat, 1 mg/ml i Methanol (som fri base)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Paroxetine Hydrochloride Hemihydrate
CAS 110429-35-1
Analyt- eller komponentnavne Paroxetine Hydrochloride Hemihydrate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel 2 C19 H20 F N O3 . 2 Cl H . H2 O
Koncentration 1 mg/mL
Synonym Paroxetine Hydrochloride Hemihydrate, Piperidine, 3-[(1,3-benzodioxol-5-yloxy)methyl]-4-(4-fluorophenyl)-, hydrochloride, hydrate (2:2:1), (3 S,4 R)-, Piperidine, 3-[(1,3-benzodioxol-5-yloxy)methyl]-4-(4-fluorophenyl)-, hydrochloride, hydrate (2:1), (3 S,4 R)- (9 CI), Piperidine, 3-[(1,3-benzodioxol-5-yloxy)methyl]-4-(4-fluorophenyl)-, hydrochloride, hydrate (2:1), (3 S-trans)-, (-)-trans-4-(4-Fluorophenyl)-3-(3,4-methylenedioxyphenoxymethyl)piperidine hydrochloride hemihydrate, BRL-29060 A, BRL-29060 A, BRL-29060 A, BRL-29060 A, BRL-29060 A, BRL-29060 A, BRL-29060 A
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMIL O.Cl.Cl.Fc1ccc(cc1)[C@@H]2 CCNC[C@H]2 COc3ccc4OCOc4c3.Fc5ccc(cc5)[C@@H]6 CCNC[C@H]6 COc7ccc8OCOc8c7
IUPAC navn (3 S,4 R)-3-(1,3-benzodioxol-5-yloxymethyl)-4-(4-fluorophenyl)piperidin; hydrerer; dihydrochlorid
Opløsningsmiddel eller Matrix Metanol
Industry Type Farmaceutisk
Molekylvægt (g/mol) 749.67
Mængde 1 ml
Formel vægt 748,2494 g/mol