Få mere at vide
Paroxetin EP Urenhed B, Mikromol™
Artikelnummer. 17930596
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17930596 25 mg
17922406 100 mg
30458482 4 x 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17930596 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1032.020025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Paroxetin EP urenhed B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sesamol
CAS 533-31-3
Analyt- eller komponentnavne Sesamol
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C7 H6 O3
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 1,3-Benzodioxol-5-ol (Sesamol), Paroxetine Hydrochloride Anhydrous Imp. B (EP), Paroxetine Imp. B (EP), 1,3-Benzodioxol-5-ol, Sesamol, BRL-43782, Paroxetine Related, 3,4-Methylenedioxyphenol, Sesamol (BRL43782), BP Paroxetine Impurity Standard, Paroxetine Hydrochloride Impurity B, Paroxetine Impurity B
InChI formel InChI=1S/C7H6O3/c8-5-1-2-6-7(3-5)10-4-9-6/h1-3,8H,4H2
SMIL Oc1ccc2OCOc2c1
IUPAC navn 1,3-benzodioxol-5-ol
Molekylvægt (g/mol) 138.12
Mængde 25 mg
Formel vægt 138.0317 g/mol