Få mere at vide
Paromomycin sulfate
Beskrivelse
Paromomycinsulfatsalt er blevet brugt som referenceforbindelse i antileishmanial aktivitet, RNA-bindende ligand og interagerer med aptamer. Denne interaktion forhindrer binding (og skæring) af dicer til RNA-duplex. Det er også blevet brugt i cellekulturapplikationer ved 100mg/L. Paromomycin hæmmer initierings- og forlængelsestrinnene af proteinsyntese ved at binde sig til 16S ribosomalt RNA. Paramomycin binder sig til A-stedet, hvilket får defekte polypeptidkæder til at blive produceret og fører til celledød.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Paromomycinsulfatsalt er blevet brugt som referenceforbindelse i antileishmanial aktivitet, RNA-bindende ligand og interagerer med aptamer. Denne interaktion forhindrer binding (og skæring) af dicer til RNA-duplex. Det er også blevet brugt i cellekulturapplikationer ved 100mg/L. Paromomycin hæmmer initierings- og forlængelsestrinnene af proteinsyntese ved at binde sig til 16S ribosomalt RNA. Paramomycin binder sig til A-stedet, hvilket får defekte polypeptidkæder til at blive produceret og fører til celledød.
Opløselighed Opløseligt
i vand
Bemærkninger
Forskning Anvendelse Kun: Ikke beregnet til diagnostisk eller terapeutisk brug hos dyr eller mennesker.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Paromomycin sulfate |
| Type | Paromomycin Sulfate |
| Fysisk form | Pulver |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 5 g |
| Optisk rotation | +51° (c=5 in Water) |
| Beilstein | 5715182 |
| Merck Index | 14,7041 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water |
| Formel vægt | 713.71 |
Sikkerhed og håndtering
- Paromomycin sulphate
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1A
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H360-Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: Paromomycin sulphates