Få mere at vide
Paromomycin Sulfate, Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10094487
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde unitSize
10094487 1 g 1g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10094487 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP29531
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Inhibits protein synthesis
  • A broad spectrum aminoglycoside antibiotic
  • Functions as a protein synthesis inhibitor
  • Useful in the study of bacterial protein synthesis, RNA molecules, and the effects of antibiotics on cell lines
  • Suitable for cell culture applications; research only
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Paromomycin Sulfate
Type Paromomycin Sulfate
Fysisk form Powder/Solid
CAS 1263-89-4
Kilde Streptomyces krestomuceticus
Tab ved tørring < 5%
Emballage Amber Glass
Styrke > 675 U/mg
Mængde 1 g
Molekylær formel C23H47N5O18S
InChI nøgle LJRDOKAZOAKLDU-JXDXLELXSA-N
SMIL C1C(C(C(C(C1N)OC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)N)OC3C(C(C(O3)CO)OC4C(C(C(C(O4)CN)O)O)N)O)O)N.OS(=O)(=O)O
IUPAC navn (3S,5S,6S)-5-amino-2-(aminomethyl)-6-[(2R,4S,5S)-5-[(2R,5R,6R)-3,5-diamino-2-[(2S,3S,5S)-3-amino-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-6-hydroxycyclohexyl]oxy-4-hydroxy-2-(hydroxymethyl)oxolan-3-yl]oxyoxane-3,4-diol;sulfuric acid
Molekylvægt (g/mol) 713.706
PubChem CID 91972180
Formel vægt 615.6
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Paromomycin sulfate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.