Få mere at vide
Paromomycinsulfat, 98,3 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11479381 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11479381 1 g -
11499381 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11479381 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215605601
Kemiske identifikatorer
CAS 1263-89-4
Molekylær formel C23H47N5O18S
Molekylvægt (g/mol) 713.71
InChI nøgle LJRDOKAZOAKLDU-UMIPPVEZSA-N
Synonym Paromomycin sulfate salt
PubChem CID 4696
ChEBI CHEBI:74926
SMIL OS(O)(=O)=O.NC[C@@H]1O[C@H](O[C@@H]2[C@@H](CO)OC(O[C@@H]3[C@@H](O)[C@H](N)C[C@H](N)C3O[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3N)[C@@H]2O)[C@H](N)[C@@H](O)[C@@H]1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Paromomycin Sulfate
Type Paromomycin Sulfate
Fysisk form Pulver
Farve Hvid
Mængde 1 g
Analyseprocentområde >97%
IUPAC navn (2S,3S,4R,5R,6R)-5-amino-2-(aminomethyl)-6-{[(2R,3S,4R)-5-{[(1R,3S,5R,6S)-3,5-diamino-2-{[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-amino-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy}-6-hydroxycyclohexyl]oxy}-4-hydroxy-2-(hydroxymethyl)oxolan-3-yl]oxy}oxane-3,4-diol; sulfuric acid
Formel vægt 615.6
Procent renhed 98.3%