Få mere at vide
Paromomycinsulfat, 98,3 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11489381 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
11489381 5 g
1 options
Artikelnummer. 11489381 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215605605
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Broad-spectrum aminoglycoside antibiotic used to study bacterial protein synthesis and 30S ribosome assembly.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Paromomycin Sulfate
Type Paromomycinsulfat
Fysisk form Pulver
CAS 149-29-1, 7732-18-5
Farve Off-White
Mængde 5 g
Analyseprocentområde >97%
Molekylær formel C7H6O4
InChI nøgle ZRWPUFFVAOMMNM-UHFFFAOYNA-N
SMIL OC1OCC=C2OC(=O)C=C12
IUPAC navn 4-hydroxy-2H,4H,6H-furo[3,2-c]pyran-2-one
Molekylvægt (g/mol) 154.12
Formel vægt 615.6
Procent renhed >97%
Grad Not Available