Få mere at vide
Cole-Parmer™ Parker Hannifin™ Union Tee kompressionsfitting
Artikelnummer. 11735928
Diameter (engelsk) Indre:
5/35 tommer.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Artikelnummer. 11735928
Brand: Cole-Parmer™ 0644461
Kompressionsfittings er et glimrende valg til at forbinde stive rørsystemer
  • Saml fittingen til slangen ved at skubbe slangen gennem en tætningsring og bruge møtrikken til at presse ned for at danne en sikker tætning
  • Meget god kemikalieresistens
  • Vurderet til 220psi maksimum ved 77 °F (25 °C)
  • Anvendelig fra 32 til 212 °F (0 til 100 °C)
Tekniske data
Oversigt Kompression x NPT(M)-forbindelse
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (engelsk) Indre 5/35 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 3.97 mm
Materiale Polypropylen
Samlet længde (engelsk) 2 3/16 tommer.
Udløbsport 1/4 tommer
Port størrelse 1/4 tommer
Steriliseringsmetode Kun autoklaver
Trådstørrelse 1/4 tommer
Bredde (metrisk) 37 mm
Bredde (engelsk) 1 7/16 tommer.
Form T-form
Farve Sort
Produkttype Union Tee kompressionsfitting