Få mere at vide
Cole-Parmer™ Parker Hannifin™ Lige hanrørsadapter
Diameter (engelsk) Indre:
5/32 tommer.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Beskrivelse
- Saml fittingen til slangen ved at skubbe slangen gennem en tætningsring og bruge møtrikken til at presse ned for at danne en sikker tætning
- Meget god kemikalieresistens
- Vurderet til 220psi maksimum ved 77 °F (25 °C)
- Anvendelig fra 32 til 212 °F (0 til 100 °C)
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Kompression x NPT(M)-forbindelse |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (engelsk) Indre | 5/32 tommer. |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 3.97 mm |
| Materiale | Polypropylen |
| Samlet længde (engelsk) | 1,5 tommer |
| Udløbsport | 1/4 tommer |
| Port størrelse | NPT(M) 1/4 tomme. |
| Steriliseringsmetode | Kun autoklaver |
| Trådstørrelse | 1/4 tommer |
| Vis mere |