Få mere at vide
Cole-Parmer™ Parker Hannifin™ PFA Compression Union Tee
Artikelnummer. 11745738
Slangestørrelse:
1/2 tomme.
1/8 tommer
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11745738
Brand: Cole-Parmer™ 3132029
Fremragende valg til at forbinde stive rørsystemer og modstå højere tryk end fittings med modhager
  • Overlegen kemisk resistens med holdbar PFA-sammensætning.
  • Få en tæt forsegling ved højere tryk.
  • Tåler højere tryk end beslag med modhager.
  • Saml fittingen til slangen ved at skubbe slangen gennem en tætningsring og bruge møtrikken til at presse ned for at danne en sikker tætning.
Tekniske data
Oversigt Compression Union Tee
Autoklaverbar Autoklaverbar
Materiale PFA
Slangestørrelse 1/8 tommer
Steriliseringsmetode Autoklav eller ethylenoxid
Produkttype Compression Union Tee