Få mere at vide
Cole-Parmer™ Parker Hannifin™ PFA Compression Bulkhead Union
Slangestørrelse:
1/4 tomme
1/8 tommer
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivning
- Superior chemical resistance with durable PFA composition.
- Get a tight seal at higher pressures.
- Withstand higher pressures than barbed fittings.
- Assemble the fitting to the tubing by sliding the tubing through a sealing ferrule and using the nut to compress down to form a secure seal.
Specifikationer
Specifikationer
| Oversigt | Compression Connection |
| Autoklaverbar | Autoclavable |
| Materiale | PFA |
| Slangestørrelse | 1/4 tomme |
| Udløbsport | 1/4 x 1/4 in. |
| Steriliseringsmetode | Autoclave or Ethylene Oxide |
| Farve | Clear |
| Produkttype | Compression Bulkhead Union |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering