Få mere at vide
Checkers Park-It™ , Sort/Gul
Artikelnummer. 17792308
Skift visning
Længde (metrisk):
90 cm
120 cm
180 cm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk)
17792308 90 cm
17722318 120 cm
17742318 180 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17792308 Leverandør Checkers Leverandørnr. GNRS1310YB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    369.02 DKK
    299.93 DKK / Pakke med 1
    Spare 69.09 DKK
    18% Slukket
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Gummiet Park-It™ Parkeringskantsten bruges til effektivt at guide biler, når de kører ind på en parkeringsplads. Den er profileret i en højde på 10 cm, hvilket sikrer potentielle skader på nutidens lave front-end bildesigns. De er mere modstandsdygtige end kantsten af beton eller plastik.
  • De Park-It™ Parkeringskanten er konstrueret af 100 % genbrugsgummi og bruges til effektivt at guide biler, når de kører ind i en parkeringsbås
  • Den er profileret med en højde på 10 cm, hvilket sikrer potentielle skader på nutidens lave front-end bildesigns
  • I modsætning til beton eller plastik, som kræver hyppige udskiftninger, gør ™Park-It's genbrugte gummikonstruktion den sikrere og mere holdbar
  • Indstøbt motorvejsreflekterende tape (fås i gul eller hvid) sikrer synlighed og fodgængersikkerhed
  • Parken It™ leveres med forstøbte huller og kan sendes med armeringsspidser eller lag bolte til montering
  • De er lette (16 kg for en 18 cm Park-It™ ) og fleksibel; tilpasser sig konturen af ujævne vejbelægninger
  • Park-It™ Parkeringskanter fås i 90 cm, 120 cm og 180 cm længder og er dækket af 3 års garanti; 1 år på båndet (ved normal brug)
Tekniske data
Længde (engelsk) 35 tommer
Længde (metrisk) 90 cm
Bredde (metrisk) 15 cm
Farve Sort, Gul
Materiale Genbrugsgummi
Type Parking Curb