missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Pargyline Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivelse
Pargyline Hydrochloride
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pargyline Hydrochloride |
| CAS | 306-07-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | Pargyline Hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Ice pack (-20°C) |
| Molekylær formel | C11 H13 N . Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Benzenemethanamine, N-methyl-N-2-propyn-1-yl-, hydrochloride (1:1), Benzenemethanamine, N-methyl-N-2-propynyl-, hydrochloride (9CI), Benzylamine, N-methyl-N-2-propynyl-, hydrochloride (6CI,8CI), A 19120, Eutonyl, Eutonyl-ten, MO 911, Methylbenzylpropynylamine hydrochloride, N-Benzyl-N-methyl-2-propynylamine hydrochloride, N-Methyl-N-(2-propynyl)benzylamine hydrochloride, NSC 43798, Pargyline hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C11H13N.ClH/c1-3-9-12(2)10-11-7-5-4-6-8-11;/h1,4-8H,9-10H2,2H3;1H |
| SMIL | Cl.CN(CC#C)Cc1ccccc1 |
| IUPAC navn | N-benzyl-N-methylprop-2-yn-1-amine;hydrochloride |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?