missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Pargyline hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivelse
Pargyline hydrochloride is an irreversible monoamine oxidase (MAO) inhibitor with Kis of 13 μM and 0.5 μM for MAO-A and MAO-B, respectively. Pargyline hydrochloride has antihypertensive and anticancer activities.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pargyline hydrochloride |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 306-07-0 |
| Farve | Off-White |
| Mængde | 500 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C11H14ClN |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Opløselighedsinformation | H2O : 100 mg/mL (511.01 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 32 mg/mL (163.52 mM) |
| SMIL | C#CCN(C)CC1=CC=CC=C1.[H]Cl |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?