Få mere at vide
Pargyline Hydrochloride, LoGiCal
Artikelnummer. 30458739
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30458739 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30458739 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR1912.00
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pargyline Hydrochloride
CAS 306-07-0
Analyt- eller komponentnavne Pargyline Hydrochloride
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C11 H13 N . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Benzenemethanamine, N-methyl-N-2-propyn-1-yl-, hydrochloride (1:1), Benzenemethanamine, N-methyl-N-2-propynyl-, hydrochloride (9CI), Benzylamine, N-methyl-N-2-propynyl-, hydrochloride (6CI,8CI), A 19120, Eutonyl, Eutonyl-ten, MO 911, Methylbenzylpropynylamine hydrochloride, N-Benzyl-N-methyl-2-propynylamine hydrochloride, N-Methyl-N-(2-propynyl)benzylamine hydrochloride, NSC 43798, Pargyline hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C11H13N.ClH/c1-3-9-12(2)10-11-7-5-4-6-8-11;/h1,4-8H,9-10H2,2H3;1H
Løsningstype Neat
SMIL Cl.CN(CC#C)Cc1ccccc1
IUPAC navn N-benzyl-N-methylprop-2-yn-1-amine;hydrochloride
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 195.69
Mængde 10 mg
Formel vægt 195.0815 g/mol