Få mere at vide
Parecoxib Sodium, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Parecoxib sodium |
| CAS | 198470-85-8 |
| Molekylær formel | C19 H17 N2 O4 S . Na |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Propanamide','N-[[4-(5-methyl-3-phenyl-4-isoxazolyl)phenyl]sulfonyl]-','sodium salt (1:1), Propanamide','N-[[4-(5-methyl-3-phenyl-4-isoxazolyl)phenyl]sulfonyl]-','sodium salt (9CI), Dynastat, Parecoxib sodium, Rayzon, SC 69124A |
| InChI formel | InChI=1S/C19H18N2O4S.Na/c1-3-17(22)21-26(23,24)16-11-9-14(10-12-16)18-13(2)25-20-19(18)15-7-5-4-6-8-15;/h4-12H,3H2,1-2H3,(H,21,22);/q;+1/p-1 |
| SMIL | [Na+].CCC(=O)[N-]S(=O)(=O)c1ccc(cc1)c2c(C)onc2c3ccccc3 |
| IUPAC navn | sodium;[4-(5-methyl-3-phenyl-1,2-oxazol-4-yl)phenyl]sulfonyl-propanoylazanide |
| Molekylvægt (g/mol) | 392.4 |
| Formel vægt | 392.0807 |