Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Parecoxib natriumsalt
Artikelnummer. 16534484 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16534484 5 g -
16524484 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16534484 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 465380050
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 198470-85-8
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Parecoxib sodium salt
Smeltepunkt 273.0°C to 275.0°C
Molekylær formel C19H17N2NaO4S
Mængde 5 g
Molekylvægt (g/mol) 392.4
Formel vægt 392.4