Få mere at vide
Parecoxib Sodium, Mikromol™
Artikelnummer. 17973116
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17973116 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17973116 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3660.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Parecoxib Sodium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Parecoxib sodium
CAS 198470-85-8
Analyt- eller komponentnavne Parecoxib sodium
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C19 H17 N2 O4 S . Na
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Propanamide, N-[[4-(5-methyl-3-phenyl-4-isoxazolyl)phenyl]sulfonyl]-, sodium salt (1:1), Propanamide, N-[[4-(5-methyl-3-phenyl-4-isoxazolyl)phenyl]sulfonyl]-, sodium salt (9CI), Dynastat, Parecoxib sodium, Rayzon, SC 69124A
InChI formel InChI=1S/C19H18N2O4S.Na/c1-3-17(22)21-26(23,24)16-11-9-14(10-12-16)18-13(2)25-20-19(18)15-7-5-4-6-8-15;/h4-12H,3H2,1-2H3,(H,21,22);/q;+1/p-1
SMIL [Na+].CCC(=O)[N-]S(=O)(=O)c1ccc(cc1)c2c(C)onc2c3ccccc3
IUPAC navn sodium;[4-(5-methyl-3-phenyl-1,2-oxazol-4-yl)phenyl]sulfonyl-propanoylazanide
Molekylvægt (g/mol) 392.4
Mængde 250 mg
Formel vægt 392.0807 g/mol