missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Pardoprunox Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30422137
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30422137 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30422137 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP2059081MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Pardoprunox Hydrochloride
CAS 269718-83-4
Molekylær formel C12 H15 N3 O2 . Cl H
Mængde 1 mg
Synonym Pardoprunox Hydrochloride, DU 126891 Hydrochloride, SLV 308, SLV 308 Hydrochloride, 7-(4-Methylpiperazin-1-yl)-3H-1,3-benzoxazol-2-one Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C12H15N3O2.ClH/c1-14-5-7-15(8-6-14)10-4-2-3-9-11(10)17-12(16)13-9;/h2-4H,5-8H2,1H3,(H,13,16);1H
SMIL Cl.CN1CCN(CC1)c2cccc3NC(=O)Oc23
IUPAC navn 7-(4-methylpiperazin-1-yl)-3H-1,3-benzoxazol-2-one;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 269.727
Formel vægt 269.093
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.