Få mere at vide
Parbendazole, TRC
Artikelnummer. 30132832
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30132832 1 g
30007099 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30132832 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP1932601G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14255-87-9
Molekylær formel C13 H17 N3 O2
Molekylvægt (g/mol) 247.29
Synonym Carbamic acid, N-(6-butyl-1H-benzimidazol-2-yl)-, methyl ester, 2-Benzimidazolecarbamic acid, 5-butyl-, methyl ester (8CI), Carbamic acid, (5-butyl-1H-benzimidazol-2-yl)-, methyl ester (9CI), 5-Butyl-2-(carbomethoxyamino)benzimidazole, Helatac, Helmatac, Methyl (5-butyl-1H-benzimidazol-2-yl)carbamate, Methyl 5(6)-butyl-2-benzimidazolecarbamate, Methyl 5-butylbenzimidazole-2-carbamate, PBZ, PBZ (fungicide), Parbendazole, SKF 29044
IUPAC navn methyl N-(6-butyl-1H-benzimidazol-2-yl)carbamat
SMIL CCCCc1ccc2nc(NC(=O)OC)[nH]c2c1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Parbendazole
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C13H17N3O2/c1-3-4-5-9-6-7-10-11(8-9)15-12(14-10)16-13(17)18-2/h6-8H,3-5H2,1-2H3,(H2,14,15,16,17)
Formel vægt 247.1321
Procent renhed >95%