Learn More
Parbendazole, LoGiCal
Specifica
Specifica
| Chemical Name or Material | Parbendazole |
| CAS | 14255-87-9 |
| Analyte or Component Names | Parbendazole |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C13 H17 N3 O2 |
| Certifications/Compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Carbamic acid, N-(6-butyl-1H-benzimidazol-2-yl)-, methyl ester, 2-Benzimidazolecarbamic acid, 5-butyl-, methyl ester (8CI), Carbamic acid, (5-butyl-1H-benzimidazol-2-yl)-, methyl ester (9CI), 5-Butyl-2-(carbomethoxyamino)benzimidazole, Helatac, Helmatac, Methyl (5-butyl-1H-benzimidazol-2-yl)carbamate, Methyl 5(6)-butyl-2-benzimidazolecarbamate, Methyl 5-butylbenzimidazole-2-carbamate, PBZ, PBZ (fungicide), Parbendazole, SKF 29044, SKF-29044, Methyl 5-butyl-2-benzimidazolecarbamate, Albendazole related |
| InChI Formula | InChI=1S/C13H17N3O2/c1-3-4-5-9-6-7-10-11(8-9)15-12(14-10)16-13(17)18-2/h6-8H,3-5H2,1-2H3,(H2,14,15,16,17) |
| Solution Type | Neat |
| SMILES | CCCCc1ccc2nc(NC(=O)OC)[nH]c2c1 |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?