Få mere at vide
Paraxanthine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Paraxanthine |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8N4O2/c1-10-3-8-5-4(10)6(12)11(2)7(13)9-5/h3H,1-2H3,(H,9,13) |
| Formel vægt | 180.0647 |
| Procent renhed | >95% |