Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Parathyroid hormone (1-34) (rat)
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18786258
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
18786258 1 mg
1 options
Artikelnummer. 18786258 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 6301/1
Parathyroid hormone (PTH) receptor agonist
Parathyroid hormone (1-34) (rat) is a parathyroid hormone (PTH) receptor agonist. Increases serum PTH levels and bone mass in rats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Arter Rat
Renhed 95%
CAS 98614-76-7
Indhold og opbevaring Store at −20°C
Til brug med (applikation) Biological reactions
Molekylvægt (g/mol) 4057.74g/mol
Produkttype Protein agonist
Mængde 1 mg
Regulatorisk status RUO - research use only
Sekvens AVSEIQLMHNLGKHLASVERMQWLRKKLQDVHNF
For Research Use Only