Få mere at vide
Parathion, TRC
Artikelnummer. 30133339
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133339 500 mg
30040996 100 mg
30041389 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30133339 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP192220500MG
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 56-38-2
Molekylær formel C10 H14 N O5 P S
Molekylvægt (g/mol) 291.26
Synonym Phosphorothioic acid, O,O-diethyl O-(4-nitrophenyl) ester, Phosphorothioic acid, O,O-diethyl O-(p-nitrophenyl) ester (6CI,8CI), AAT, AATP, Alkron, Alleron, American Cyanamid 3422, Aphamite, Aralo, BAY 1605, Bayer E-605, Bladan F, DNTP, Diethyl 4-nitrophenyl phosphorothioate, Diethyl p-nitrophenyl phosphorothionate, Diethyl p-nitrophenyl thionophosphate, Diethyl parathion, E 605, E 605F, E 605FT20, ENT 15108, Ecatox 20, Ekatox, Ekatox 20, Ethyl parathion, Etilon, Folidol, Folidol E, Folidol E-605, Folidol oil, Fosferno, Fostox, Galpar, Gearphos, Lirothion, NIUIF 100, NSC 8933, Niran, Nitrostigmine, Nourithion, O,O-Diethyl O-(4-nitrophenyl) phosphorothioate, O,O-Diethyl O-(p-nitrophenyl) phosphorothioate, O,O-Diethyl O-p-nitrophenyl thiophosphate, Oleofos 20, Oleoparathene, Oleoparathion, Pacol, Paramar 50, Paraphos, Parathene, Parathion, Parathion A, Parathion-ethyl, Penncap E, RB, Rhodiasol, Rhodiatox, Selephos, Super Rodiatox, Thiomex, Thiophos, Thiophos 3422, Vitrex
IUPAC navn diethoxy-(4-nitrophenoxy)-sulfanyliden-λ^{5}-fosfan
SMIL CCOP(=S)(OCC)Oc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Parathion-ethyl
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C10H14NO5PS/c1-3-14-17(18,15-4-2)16-10-7-5-9(6-8-10)11(12)13/h5-8H,3-4H2,1-2H3
Formel vægt 291.033
Procent renhed >95%