Få mere at vide
Parathion-methyl, TRC
Artikelnummer. 30413929
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30413929 50 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30413929 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP19222550MG
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Parathion-methyl
CAS 298-00-0
Molekylær formel C8 H10 N O5 P S
Mængde 50 mg
Synonym Phosphorothioic acid','O,O-dimethyl O-(4-nitrophenyl) ester, Phosphorothioic acid','O,O-dimethyl O-(p-nitrophenyl) ester (6CI,8CI), 8056HC, Azofos, Azophos, Azophos (pesticide), BAY 11405, Bravik, Bravik 600CE, Dalf, Demethylfenitrothion, Dimethyl 4-nitrophenyl phosphorothioate, Dimethyl p-nitrophenyl phosphorothionate, Dimethyl p-nitrophenyl thiophosphate, Dimethyl parathion, Folidol 600, Folidol M, Folidol M 40, Folidol M 50, Folisuper 600BR, M-Parathion, ME 1605, ME 605, Me 605SP, Mentox 600CE, Meptox, Metacid, Metacid 50, Metacide, Metacide (insecticide), Metafos, Metafos (pesticide), Metaphos, Methion 48EC, Methyl 1605, Methyl 4E, Methyl Bladan, Methyl E 605, Methyl parathion, Methylthiophos, Metron, Metron (pesticide), Morphos, Nitrox, Nitrox 80, O,O-Dimethyl O-(4-nitrophenyl) phosphorothioate, O,O-Dimethyl O-(4-nitrophenyl) thiophosphate, O,O-Dimethyl O-(p-nitrophenyl) phosphorothioate, O,O-Dimethyl O-(p-nitrophenyl) thiophosphate, Oleovofotox, Parataf, Parathion M, Parathion methyl homolog, Parathion-methyl, Paratuf, Penncap M, Penncap MLS, Probel MP 2, Quinophos, Sinafid M 48, Thiophenit, Vofatox, Wofatox, Yphos
InChI formel InChI=1S/C8H10NO5PS/c1-12-15(16,13-2)14-8-5-3-7(4-6-8)9(10)11/h3-6H,1-2H3
SMIL COP(=S)(OC)Oc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-]
IUPAC navn dimethoxy-(4-nitrophenoxy)-sulfanylidene-λ^{5}-phosphane
Molekylvægt (g/mol) 263.21
Formel vægt 263.0017