Få mere at vide
Parathion-methyl-d6, TRC
Artikelnummer. 30421454
Skift visning
Mængde:
2.5 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
30421454 2.5 mg 2.5mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30421454 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP1922272.5MG
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Parathion-methylD6(dimethylD6)
CAS 96740-32-8
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C8 2H6 H4 N O5 P S
Mængde 2.5 mg
Synonym Parathion-methyl D6 (dimethyl D6), Phosphorothioic acid','O,O-di(methyl-d3) O-(4-nitrophenyl) ester (9CI)
InChI formel InChI=1S/C8H10NO5PS/c1-12-15(16,13-2)14-8-5-3-7(4-6-8)9(10)11/h3-6H,1-2H3/i1D3,2D3
SMIL [2H]C([2H])([2H])OP(=S)(Oc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-])OC([2H])([2H])[2H]
IUPAC navn (4-nitrophenoxy)-sulfanylidene-bis(trideuteriomethoxy)-λ^{5}-phosphane
Molekylvægt (g/mol) 269.24
Formel vægt 269.0394
Procent renhed >95