Få mere at vide
CELLPATH PARASKJOLD
Artikelnummer. 30226328
Skift visning
Mængde:
5 x 250 ml
Artikelnummer. Mængde
30226328 5 x 250 ml
1 options
Artikelnummer. 30226328 Leverandør CELLPATH Leverandørnr. XWA020000A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3558.19 DKK
    1262.28 DKK / Pakke med 5
    Spare 2295.91 DKK
    64% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
ParaShield er et præcist formuleret voksafvisende middel fremstillet af CellPath. Det kan ikke kun bruges til at forhindre paraffin i at hæfte på laboratoriebordplader, men også til at rengøre eller fungere som barriere på metal-, træ- og plastikoverflader i områder, hvor paraffin sandsynligvis vil blive brugt.
  • For at påføre ParaShield skal du blot spraye på en klud og derefter påføre et tyndt lag på den relevante overflade.
  • Dette vil ikke kun opløse eventuel eksisterende paraffin, men også give en øjeblikkelig beskyttende barriere mod potentiel fastholdelse.
  • Det anbefales ikke til brug på genstande, der kommer i direkte kontakt med bånd, såsom mikrotom-blade, bladholdere eller baseforme, på grund af ParaShields paraffinopløsende egenskaber.
  • Vigtige fordele
  • Forhindrer paraffin i at hæfte sig til laboratorieoverflader og udstyr
  • Xylenfri og ikke-giftig afvisende med en behagelig lugt
  • Velegnet til brug på flere overflader, herunder metal, træ og plastik
Tekniske data
Fysisk form Væske
Farve Klar farveløs
Mængde 5 x 250 ml
Grad Laboratorie
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Parashield
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
Faresætning
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Lytol