Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Pararosanilinchlorid, ren biologisk farve med høj renhed
Artikelnummer. 10571671 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10571671 100 g Glasflaske 100g
10390934 5 g Glasflaske 5g
10104620 25 g Glasflaske 25g
11926931 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10571671 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 227881000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 569-61-9 | C19H18ClN3 | 323.824 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 569-61-9
Molekylær formel C19H18ClN3
Molekylvægt (g/mol) 323.824
MDL nummer MFCD00001657
InChI nøgle JUQPZRLQQYSMEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Basic Red 9, monohydrochloride, Basic Fuchsin, C.I. 42500
PubChem CID 11292
ChEBI CHEBI:87663
IUPAC navn 4-[(4-aminophenyl)-(4-iminocyclohexa-2,5-dien-1-yliden)methyl]anilin;hydrochlorid
SMIL C1=CC(=N)C=CC1=C(C2=CC=C(C=C2)N)C3=CC=C(C=C3)N.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pararosaniline chloride
Smeltepunkt 268.0°C to 270.0°C
Opløselighedsinformation Solubility in water: 10g/L (25°C). Other solubilities: 65g/L ethanol
Formel vægt 323.83
Grad Ren
Emballage Glasflaske
Mængde 100 g
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pararosaniline chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
Faresætning
  • H350-Kan fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.