Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Pararosaniline chloride, 96%, pure
Artikelnummer. p-4228990 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10746003
Brand: Thermo Scientific Chemicals 416800050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 569-61-9 | C19H17N3·HCl | 323.83 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Ideel til analyse af ICP-MS og højopløsnings ICP-MS.
  • Evalueret for 65 metaller ved lave ppt-koncentrationer.
  • Fremstillet, renset og pakket i et klasse 1000 renrum.
  • Pakket i specielt renset Teflon FEP til PFA-flasker for at bevare produktets integritet og for at eliminere metaludvaskning fra glasflasker.
  • Tre års holdbarhed fra fremstillingstidspunktet - tilgængelig på COA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 569-61-9
Molekylær formel C19H17N3·HCl
Molekylvægt (g/mol) 323.83
InChI nøgle JUQPZRLQQYSMEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym basic red 9, pararosaniline hydrochloride, parafuchsin, pararosaniline chloride, parafuchsine, p-fuchsin, basic fuchsin, ci basic red 9, c.i. basic red 9, parafuksin
PubChem CID 11292
ChEBI CHEBI:87663
IUPAC navn 4-[(4-aminophenyl)-(4-iminocyclohexa-2,5-dien-1-yliden)methyl]anilin;hydrochlorid
SMIL C1=CC(=N)C=CC1=C(C2=CC=C(C=C2)N)C3=CC=C(C=C3)N.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pararosaniline chloride
Smeltepunkt 268.0°C to 270.0°C
Farve Grøn
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 5 g
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Opløselighedsinformation Solubility in water: 10g/L (25°C). Other solubilities: 65g/L ethanol
Formel vægt 323.83
Procent renhed 95%
Grad Ren
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glasflaske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pararosaniline chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
Faresætning
  • H350-Kan fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.