Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Pararosanilinchlorid, 96%, ren
Artikelnummer. 10746003 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10746003 5 g Glasflaske 5g
10507182 25 g Glasflaske 25g
11946931 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10746003 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 416800050
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 569-61-9 | C19H17N3·HCl | 323,83 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Ideel til analyse af ICP-MS og højopløsnings ICP-MS.
  • Evalueret for 65 metaller ved lave ppt-koncentrationer.
  • Fremstillet, renset og pakket i et klasse 1000 renrum.
  • Pakket i specielt renset Teflon FEP til PFA-flasker for at bevare produktets integritet og for at eliminere metaludvaskning fra glasflasker.
  • Tre års holdbarhed fra fremstillingstidspunktet - tilgængelig på COA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 569-61-9
Molekylær formel C19H17N3·HCl
Molekylvægt (g/mol) 323.83
InChI nøgle JUQPZRLQQYSMEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym basic red 9, pararosaniline hydrochloride, parafuchsin, pararosaniline chloride, parafuchsine, p-fuchsin, basic fuchsin, ci basic red 9, c.i. basic red 9, parafuksin
PubChem CID 11292
ChEBI CHEBI:87663
IUPAC navn 4-[(4-aminophenyl)-(4-iminocyclohexa-2,5-dien-1-yliden)methyl]anilin;hydrochlorid
SMIL C1=CC(=N)C=CC1=C(C2=CC=C(C=C2)N)C3=CC=C(C=C3)N.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pararosaniline chloride
Smeltepunkt 268,0 °C til 270,0 °C
Farve Grøn
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 5 g
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
Analyseprocentområde 97,5% min. (HPLC)
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 10 g/L (25 °C). Andre opløseligheder: 65 g/L ethanol
Formel vægt 323.83
Procent renhed 95%
Grad Ren
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pararosaniline chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
Faresætning
  • H350-Kan fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.