Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Pararosanilinchlorid, 96%, ren
Artikelnummer. 10507182 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10507182 25 g Glasflaske 25g
10746003 5 g Glasflaske 5g
11946931 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10507182 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 416800250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    845.00 DKK
    704.65 DKK / 25g
    Spare 140.35 DKK
    16% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 569-61-9 | C19H17N3·HCl | 323,83 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Ideel til analyse af ICP-MS og højopløsnings ICP-MS.
  • Evalueret for 65 metaller ved lave ppt-koncentrationer.
  • Fremstillet, renset og pakket i et klasse 1000 renrum.
  • Pakket i specielt renset Teflon FEP til PFA-flasker for at bevare produktets integritet og for at eliminere metaludvaskning fra glasflasker.
  • Tre års holdbarhed fra fremstillingstidspunktet - tilgængelig på COA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 569-61-9
Molekylær formel C19H17N3·HCl
Molekylvægt (g/mol) 323.83
InChI nøgle JUQPZRLQQYSMEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym basic red 9, pararosaniline hydrochloride, parafuchsin, pararosaniline chloride, parafuchsine, p-fuchsin, basic fuchsin, ci basic red 9, c.i. basic red 9, parafuksin
PubChem CID 11292
ChEBI CHEBI:87663
IUPAC navn 4-[(4-aminophenyl)-(4-iminocyclohexa-2,5-dien-1-yliden)methyl]anilin;hydrochlorid
SMIL C1=CC(=N)C=CC1=C(C2=CC=C(C=C2)N)C3=CC=C(C=C3)N.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pararosaniline chloride
Smeltepunkt 268,0 °C til 270,0 °C
Farve Grøn
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 25 g
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
Analyseprocentområde 97,5% min. (HPLC)
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 10 g/L (25 °C). Andre opløseligheder: 65 g/L ethanol
Formel vægt 323.83
Procent renhed 98%
Grad Ren
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pararosaniline chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
Faresætning
  • H350-Kan fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.